Merck
746975
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-1,3-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as a stabilizer
Sinónimos:
13C Labeled Propylene oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2CH6O
Peso molecular:
60.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
calidad
contains hydroquinone as a stabilizer
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3]C1[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
Clave InChI
GOOHAUXETOMSMM-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-162.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-108 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)