Merck
746908
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-triacetate-α-D-glucopyranoside
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20O9
Número de CAS:
Peso molecular:
320.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +148°, c = 1% in DMSO
mp
108-113 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H20O9/c1-6(15)19-10-9(5-14)22-13(18-4)12(21-8(3)17)11(10)20-7(2)16/h9-14H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
Clave InChI
OBVFJYUDIWPVKD-LBELIVKGSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A mechanistic study of the reaction of phenyl isocyanate with methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranoside.
S Knapp et al.
Carbohydrate research, 203(2), 290-295 (1990-08-15)