Merck
712140
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
≥90% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 558,00
US$ 558,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 558,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32O6
Número de CAS:
Peso molecular:
464.55
Beilstein:
1442065
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 558,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
lumps
actividad óptica
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Clave InChI
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)