Merck
746037
Sigma-Aldrich
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
Sinónimos:
6-Amino-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Amino-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine, 6-Amino-3-oxo-3,4-dihydrobenzo[1,4]oxazine, 6-Amino-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 73,90
US$ 73,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 73,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 73,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-93 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
GEPGYMHEMLZMBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)