Merck
560278
Sigma-Aldrich
5-Aminoisatoic anhydride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 148,00
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 148,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
impurezas
may contain ≤10% DMF
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
Nc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H6N2O3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,9H2,(H,10,12)
Clave InChI
QEQDLBKVHJXPJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • β-cyclodextrin catalyzed synthesis of tryptanthrin and its analogs in water
  • Synthesis of amino-chloroquinolyl derivatives as antimalarial agents
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and antimalarial activity of new 4-amino-7-chloroquinolyl amides, sulfonamides, ureas and thioureas.
Ekoue-Kovi K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(1), 270-283 (2009)