175277
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
176-178 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
O=C1CSc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Clave InChI
GTFMIJNXNMDHAB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)