Merck
745960
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine N-oxide
Sinónimos:
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridine oxide
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 294,00
US$ 294,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 294,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3Br2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
252.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 294,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
180-190 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=[N+]([O-])C(Br)=CC=C1
InChI
1S/C5H3Br2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
Clave InChI
YOJAFCXACCYASM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)