Merck
745510
Sigma-Aldrich
4-Heptyl acetate
98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18O2
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
cadena SMILES
CCCC(OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
JPXGPRBLTIYFQG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)