Merck
745189
Sigma-Aldrich
(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, Mesityl(o-tolyl)iodonium triflate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18F3IO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
486.29
Beilstein:
7965987
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
composición
carbon content, 40.7-43.2%
grupo funcional
fluoro
iodo
triflate
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2C)c(C)c1
InChI
1S/C16H18I.CHF3O3S/c1-11-9-13(3)16(14(4)10-11)17-15-8-6-5-7-12(15)2;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-10H,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
QFMYCPNBAGXLDL-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)