Merck
742279
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidinyl
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 265,00
2 G
US$ 959,00
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 265,00
2 G
US$ 959,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.23
Beilstein:
5376256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1C(CCC1)C2NCCC2
InChI
1S/C8H16N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h7-10H,1-6H2
Clave InChI
NQHVTVSAFRAXPA-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)