340138
4-Carboxybenzenesulfonazide
97%
Sinónimos:
4-(Azidosulfonyl)benzoic acid
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
180 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H5N3O4S/c8-9-10-15(13,14)6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Clave InChI
OWULJVXJAZBQLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Synthesis of anti-inflammatory agents
Azide amidation
Reactions of thio acids with azides
Chemoselective sodium borohydride reduction of azides in water
Reagent for:
Photo-Stevens rearrangement
Cobalt-catalyzed synthesis of tertiary azides
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.