Merck
742228
Sigma-Aldrich
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
99% (GC)
Sinónimos:
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)-2-butenoate, Ethyl (E)-3-pyrrolidinocrotonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.25
Beilstein:
1074392
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99% (GC)
Formulario
liquid
idoneidad
complies for identity (IR)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C(/C)N1CCCC1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-9(2)11-6-4-5-7-11/h8H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Clave InChI
MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)