Merck
741329
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrF2N
Número de CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
35-40 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-1-4(6(8)9)2-10-3-5/h1-3,6H
Clave InChI
YEIYXHOMHKPBGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)