Merck
740624
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxypropyl)-2-nitroimidazole
97%
Sinónimos:
1-(Oxiranylmethyl)-2-nitro-1H-imidazole, 1-Oxiranylmethyl-2-nitroimidazole, 2-Nitro-1-(oxiranylmethyl)-1H-imidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
50-55 °C
grupo funcional
ether
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1nccn1CC2CO2
InChI
1S/C6H7N3O3/c10-9(11)6-7-1-2-8(6)3-5-4-12-5/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
SYFMSLVOHQZYEB-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)