122335
8-Quinolinol N-oxide
98%
Sinónimos:
8-Hydroxyquinoline N-oxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
135-138 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
Clave InChI
FJKUOCCQEBLPNX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?