Merck
738638
Sigma-Aldrich
Dichloro(hexamethylbenzene)ruthenium(II) dimer
Sinónimos:
(Hexamethylbenzene)Ru(II)Cl2 dimer, [(C6Me6)RuCl2]2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H36Cl4Ru2
Número de CAS:
Peso molecular:
668.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)