Merck
701769
Sigma-Aldrich
Dichloro(mesitylene)ruthenium(II) dimer
95%
Sinónimos:
(Mesitylene)dichlororuthenium dimer, Bis[dichloro(mesityl)ruthenium], Tetrachlorobis(mesitylene)diruthenium;, [RuCl2(mesitylene)]2, Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]diruthenium, Ruthenium(II) chloride mesitylene dimer
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 169,00
US$ 169,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 169,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24Cl4Ru2
Número de CAS:
Peso molecular:
584.34
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 169,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Ru]1[Cl][Ru](Cl)[Cl]1.C[C]2[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]2.C[C]3[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]3
InChI
1S/2C9H12.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h2*4-6H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clave InChI
SQSMPOQPOXFKBI-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Catalyst for asymmetric hydrogenation, transfer hydrogenation, Diels-Alder reaction
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Davies, D. L.; Fawcett, J. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3151-3151 (1997)
Damjan Sterk et al.
Organic letters, 8(26), 5935-5938 (2006-12-15)
[Structure: see text] The asymmetric transfer hydrogenation of fluoroalkyl ketones mediated by [Ru(eta6-arene)((S,S)-R2NSO2DPEN)] catalysts using HCO2H-Et3N afforded the corresponding alcohols with high ee's and in excellent yields.