673293
Pentamethylcyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Sinónimos:
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium (II)
Seleccione un Tamaño
US$ 153,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 153,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: click chemistry
mp
128 °C (D)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Ru].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C10H15.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h2*1-15H;1-5H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
KLXKSZDVKAWYRT-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.