737569
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
technical grade, 85%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
solid
mp
275-295 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)