Merck
A62809
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methylbenzoic acid
99%
Sinónimos:
3-Amino-p-toluic acid
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 166,00
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 166,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
2082449
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to purple
mp
164-168 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper