Merck
736996
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 138,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
219-225 °C
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadena SMILES
Cl.NCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
HWHUNDJAGYQZHL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)