Merck
424315
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoic acid
97%
Sinónimos:
α-Chloro-m-toluic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
170.59
Beilstein:
637114
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
136-138 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 20 mg/mL, clear
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Chloromethyl)benzoic acid (m-Chloromethylbenzoic acid) is a meta-substituted benzoic acid derivative. Correlations between Hammett substituent constants and calculated dipole moments and molecular transform and normalized molecular moment structure indices for m-chloromethylbenzoic acid was investigated. Hammett constants were observed to be linearly related only to the normalized charge moment index.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Molecular structural index control in property-directed clustering and correlation.
King JW and Molnar SP.
International Journal of Quantum Chemistry, 80(6), 1164-1171 (2000)