Merck
736066
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyano-3,5-difluorpyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2F2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
30-34 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1cnc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
Clave InChI
WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)