Merck
735809
Sigma-Aldrich
[2-(Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-(diethylaminomethyl)pyridine]carbonylchlorohydridoruthenium(II)
greener alternative
Sinónimos:
Milstein Catalyst Precursor, [2-(Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-(diethylaminomethyl)pyridine]ruthenium(II) chlorocarbonyl hydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H36ClN2OPRu
Número de CAS:
Peso molecular:
488.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
Cl[RuH].[C-]#[O+].CCN(CC)Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1
InChI
1S/C19H35N2P.CO.ClH.Ru.H/c1-9-21(10-2)14-16-12-11-13-17(20-16)15-22(18(3,4)5)19(6,7)8;1-2;;;/h11-13H,9-10,14-15H2,1-8H3;;1H;;/q;;;+1;/p-1
Clave InChI
RZCAJPSOQUIHSH-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
May contain up to 10% acetone and/or THF.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Precursor to active Ru catalyst for the dehydrogenative coupling of amines and alcohols to form amide bonds.
Precursor to active ruthenium catalyst for greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
Direct Synthesis of Amides from Alcohols and Amines with Liberation of H2
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)