Merck
926183
Sigma-Aldrich
Ru-MACHO®-BH
Takasago
Sinónimos:
(OC-6-13)-Carbonyl[2-(diphenylphosphino-κP)-N-[2-(diphenylphosphino-κP)ethyl]ethanamine-κN][tetrahydroborato(1-)-κH]ruthenium
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 60,80
1 G
US$ 188,00
5 G
US$ 559,00
US$ 60,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 60,80
1 G
US$ 188,00
5 G
US$ 559,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H34BNOP2Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
586.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 60,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Formulario
powder
Aplicación
Ru-MACHO®-BH novel ruthenium catalyst for homogeneous hydrogenations of esters under base free conditions.
Información legal
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2010-004301
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalytic Hydrogenation of Esters. Development of an Efficient Catalyst and Processes for Synthesising (R)-1,2-Propanediol and 2-(l-Menthoxy)ethanol
Kuriyama W., et al.
Organic Process Research & Development, 16, 166?171-166?171 (2011)