734209
4-Methoxy-3-nitropyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
72-77 °C
functional group
nitro
SMILES string
COc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-2-3-7-4-5(6)8(9)10/h2-4H,1H3
InChI key
BZPVREXVOZITPF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)