Merck
732125
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
95%
Sinónimos:
3-Bromo-5-methoxy-2-pyrazinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6BrN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
204.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
135-140 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
QDFJJHGAODFQMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yonah H Mwalwisi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 558-570 (2016-08-10)
A simple, cost effective, accurate, and precise RP-HPLC method was developed for the simultaneous determination of sulfalene and sulfadoxine in fixed dose dual combinations with pyrimethamine together with their related substances. Proprietary products containing these combinations are often being prescribed