Merck
731722
Sigma-Aldrich
Copper(II) tert-butylacetoacetate
97%
Sinónimos:
Bis(tert-butylacetoacetato)copper(II)
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 623,00
US$ 623,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 623,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26CuO6
Número de CAS:
Peso molecular:
377.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 623,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
105-110 °C
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(OC(C)(C)C)=C/C(C)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/2C8H14O3.Cu/c2*1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4;/h2*5,10H,1-4H3;/q;;+2/p-2/b2*7-5+;
Clave InChI
CYHFRTGEBHOGBO-XXXYRMOLSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)