Merck
731714
Sigma-Aldrich
copper(II) ethylacetoacetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18CuO6
Número de CAS:
Peso molecular:
321.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
201.2-203.2 °C
cadena SMILES
CCC(C(C)=O)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/2C6H10O3.Cu/c2*1-3-5(4(2)7)6(8)9;/h2*5H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Clave InChI
BWRKZNDMFFOZJB-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Common Cu(+2) precursor
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Abhishek Anand et al.
Microorganisms, 8(8) (2020-08-01)
Plants face many biotic and abiotic challenges in nature; one of them is attack by disease-causing microbes. Phytophthora infestans, the causal agent of late blight is one of the most prominent pathogens of the potato responsible for multi-billion-dollar losses every
Jorge Del Cueto et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 126, 163-172 (2018-03-11)
Almond bitterness is the most important trait for breeding programs since bitter-kernelled seedlings are usually discarded. Amygdalin and its precursor prunasin are hydrolyzed by specific enzymes called β-glucosidases. In order to better understand the genetic control of almond bitterness, some