Merck
573019
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
1,3-Dioxolan-2-one-d4, Deuterated ethylene carbonate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.020,00
5 G
US$ 3.320,00
US$ 1.020,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.020,00
5 G
US$ 3.320,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3D4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.13
US$ 1.020,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
246 °C
mp
34-37 °C
densidad
1.379 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
Clave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-LNLMKGTHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Katie L Browning et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17356-17365 (2019-07-30)
With the use of in situ neutron reflectometry (NR) we show how the addition of an electronically conductive polymeric binder, PEFM, mediates the solid-electrolyte interphase (SEI) formation and composition on an amorphous Si (a-Si) electrode as a function of the