Merck
731056
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-bromo-4-chloropyrazolo[3,4-d]pyrimidine
95%
Sinónimos:
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrClN5
Número de CAS:
Peso molecular:
248.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
267-273 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc(Cl)c2c(Br)n[nH]c2n1
InChI
1S/C5H3BrClN5/c6-2-1-3(7)9-5(8)10-4(1)12-11-2/h(H3,8,9,10,11,12)
Clave InChI
QOWUSMIVHAPTKO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)