Merck
691194
Sigma-Aldrich
trans-1-Iodo-1-octene
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15I
Número de CAS:
Peso molecular:
238.11
Beilstein:
2346520
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.502
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadena SMILES
CCCCCC\C=C\I
InChI
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3/b8-7+
Clave InChI
SJZDDNSUIVLYIN-BQYQJAHWSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)