Merck
574643
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
4-Boronobenzoic acid 1-ethyl ester, 4-Carboethoxybenzeneboronic acid, Ethyl 4-boronobenzoate
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
mp
135 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Clave InChI
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Oxidative hydroxylation for the preparation of phenols
  • Homolytic aromatic substitution
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds
  • Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates
  • Trifluoromethylation
  • Carbometalation of ynamides
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein