Merck
729469
Sigma-Aldrich
3-Amino-7-azaindazole
97%
Sinónimos:
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
187-192 °C
cadena SMILES
Nc1n[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
Clave InChI
LUAQTQAFUORQHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)