Merck
728764
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-aminopiperidine hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
178.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
240-245 °C
cadena SMILES
Cl.CC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C7H14N2O.ClH/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9;/h7H,2-5,8H2,1H3;1H
Clave InChI
AWKOGAFRLOPNOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)