Merck
721247
Sigma-Aldrich
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid
greener alternative
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 1.120,00
US$ 1.120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 1.120,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
298.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
200-205 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c17-13-7-11(15(19)20)5-3-9(13)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
Clave InChI
QEDSDXRFNGAJKN-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid is an organic linker and an amine-functionalized dicarboxylic acid. It can be used in the formation of metal-organic frameworks (MOFs) for the storage of hydrogen and the reduction of CO2.[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enhancement of visible-light-driven CO 2 reduction performance using an amine-functionalized zirconium metal-organic framework
Sun M, et al.
Dalton Transactions, 47(3), 909-915 (2018)
Mixed-linker approach in designing porous zirconium-based metal-organic frameworks with high hydrogen storage capacity
Naeem A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(50), 7826-7829 (2016)
Characteristics of MOF, MWCNT and graphene containing materials for hydrogen storage: A review
Gangu KK, et al.
Chemosphere, 30, 132-144 (2019)
Artículos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.