Merck
78976
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-α-Ethynylbenzyl alcohol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 358,00
US$ 358,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 358,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
3195857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 358,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −28±2°, c = 3.2% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥96:4 (HPLC)
índice de refracción
n20/D 1.551
densidad
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
O[C@H](C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H/t9-/m1/s1
Clave InChI
UIGLAZDLBZDVBL-SECBINFHSA-N
Categorías relacionadas
Precaución
may discolor to yellow during storage
Otras notas
Chiral building block; synthesis of substituted allenes[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 2194-2194 (1982)
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3726-3726 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1103-1103 (1983)