Merck
727199
Sigma-Aldrich
(S)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Beilstein:
4798959
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
cadena SMILES
COc1cccc(c1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
238.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
114.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)