Merck
726788
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenylethanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Sinónimos:
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
2039798
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Ensayo
≥97.5% (GC)
98%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.5%
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sachiko Sugimoto et al.
Phytochemistry, 108, 189-195 (2014-12-03)
Three aromatic glycosides (1-3), two sulfur and nitrogen-containing compound glucosides (4, 5), and one flavonoid glycoside (6) were isolated from the leaves of Ixora undulata. Their structures were established by extensive 1D, 2D NMR, and HRESIMS experiments, and structure 4