725293
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
97%
Sinónimos:
Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
148-154 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)