Merck
724688
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-methylaniline
98%
Sinónimos:
4-Methyl-m-anisidine, o-Cresidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
57-59 °C
cadena SMILES
COc1cc(N)ccc1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)