Merck
724378
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1H-benzo[g]indole
96%
Sinónimos:
5-Methoxy-1H-benz[g]indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
197.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
96%
form
solid
mp
124-127 °C
SMILES string
COc1cc2cc[nH]c2c3ccccc13
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-12-8-9-6-7-14-13(9)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-8,14H,1H3
InChI key
DGGPMXAQMFWTBH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)