726249
O-(2-Azidoethyl)nonadecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinónimos:
Azido-PEG (n=19)
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (oligomer purity)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C40H81N3O20/c41-43-42-1-3-45-5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-33-35-61-37-39-63-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-46-4-2-44/h44H,1-40H2
Clave InChI
FRLHZVCZJNPUMK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.