650080
4-(Thiophen-3-yl)aniline
97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
99-103 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H9NS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7H,11H2
Clave InChI
GYPDHLDQINBFPY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Pd(I)–poly[4-(thiophen-3yl)-aniline] composite material by in situ polymerization and composite formation method.[1]
- Schiff base, 2-methoxy-6-[(4-thiophene-3-yl-phenylimino)-methyl]-phenol by condensation reaction with o-vanillin.[2]
- 2-(1H-Imidazol-1-yl)-N-(4-(thiophen-3-yl)phenyl)acetamide by reacting with 2-(1H-imidazol-1-yl)acetic acid using HATU as amide coupling agent.[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?