CRM46904
cis-11-Octadecenoic methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Sinónimos:
cis-11-Octadecenoic methyl ester, cis-Vaccenic acid methyl ester
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
10 mg/mL in heptane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Clave InChI
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3.99 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)