Merck
721689
Sigma-Aldrich
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3-η)-1-phenyl-2-propenyl]-palladium
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 304,00
US$ 304,00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 304,00
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(η5-C5H5)(η3-1-PhC3H4)
Número de CAS:
Peso molecular:
288.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 304,00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
45-47 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/C9H9.C5H5.Pd/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;1-2-4-5-3-1;/h2-8H,1H2;1-5H;
InChI key
STDKYMKMBSTDJK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
118.0 °F - closed cup
flash_point_c
47.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)