721034
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(3-Chloro-5-pyridyl)boronic acid, (3-Chloropyridin-5-yl)boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 3-Chloropyridine-5-boronic acid, 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
255-260 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3,9-10H
Clave InChI
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In the preparation of positron emission tomography (PET) radioligand [11C]MK-1064, which is applicable in the orexin-2 receptor imaging.[1]
- In the synthesis of orexin 2 receptor antagonist (2-SORA) MK-1064.[2]
- In the preparation of pyridyl-cycloalkyl derived microsomal prostaglandin E synthase-1 inhibitors.[3]
- In the synthesis of ATAD2 bromodomain inhibitors.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?