Merck
720836
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Sinónimos:
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
105-110 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
InChI key
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c