429880
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
99%
Sinónimos:
2,5-Diformylthiophene, 2,5-Thienodicarboxaldehyde, 2,5-Thiophenedial, Thiophene-2,5-dialdehyde
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
115-117 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)C([H])=O
InChI
1S/C6H4O2S/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
Clave InChI
OTMRXENQDSQACG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Asymmetric synthesis of bis-homoallylic alcohols.[2]
- Synthesis of new symmetrical arylene bisimide derivatives.[3]
- As dialdehyde monomer in the synthesis of silicon-containing poly(p-phenylenevinylene)-related copolymers having uniform p-conjugated segment regulated by organosilicon units.[4]
- Synthesis of 2,5-bis[2-(5-N-isopropylamidino)benzimidazoyl]thiophene hydrochloride.[1]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)