Merck
720593
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH313COCOOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
117.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
bp
144 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i4+1
Clave InChI
XXRCUYVCPSWGCC-AZXPZELESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)